Learn More
Tetrabromobisfenol A 50 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30314476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30314476 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30314476 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17324700ME50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A
CAS 79-94-7
Nombres de analitos o componentes 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C15 H12 Br4 O2
Concentración 50 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[2,6-dibromo-, Phenol, 4,4'-isopropylidenebis[2,6-dibromo- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-(1-Methylethylidene)bis[2,6-dibromophenol], 2,2-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)propane, 2,2-Bis(4-hydroxy-3,5-dibromophenyl)propane, 2,2',6,6'-Tetrabromobisphenol A, 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A, 3,5,3',5'-Tetrabromobisphenol A, 4,4'-Isopropylidenebis[2,6-dibromophenol], BA 59, BA 59BP, BA 59P, Bromdian, CP 2000, FCP 2010, FG 2000, FR 1524, Fire Guard 2000, Firemaster BP 4A, Flame Cut 120G, Flame Cut 120R, GLCBA 59P, NSC 59775, PB 100, RB 100, Saytex CP 2000, Saytex RB 100, Saytex RB 100PC, T 0032, TBBPA, Tetrabromobisphenol A, Tetrabromodian, Tetrabromodiphenylolpropane
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12Br4O2/c1-15(2,7-3-9(16)13(20)10(17)4-7)8-5-11(18)14(21)12(19)6-8/h3-6,20-21H,1-2H3
SMILES CC(C)(c1cc(Br)c(O)c(Br)c1)c2cc(Br)c(O)c(Br)c2
Nombre IUPAC 2,6-dibromo-4-[2-(3,5-dibromo-4-hidroxifenil)propan-2-il]fenol
Solvent or Matrix Metanol
Peso molecular (g/mol) 543.87
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 539,7571 g/mol