Learn More
Tetrabromobisfenol A-13C12, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A ring-13C12 |
| CAS | 1352876-39-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | 13C12 C3 H12 Br4 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Phenol-1,2,3,4,5,6-13C6','4,4'-(1-methylethylidene)bis[2,6-dibromo-, 4,4'-(2,2-Propanediyl)bis(2,6-dibromo-1,2,3,4,5,6-13C6-phenol), 2,2',6,6'-Tetrabromobisphenol A (ring-13C12), 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A (ring-13C12) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12Br4O2/c1-15(2,7-3-9(16)13(20)10(17)4-7)8-5-11(18)14(21)12(19)6-8/h3-6,20-21H,1-2H3/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1 |
| SMILES | CC([13C]1=[13CH][13C](Br)=[13C](O)[13C](Br)=[13CH]1)(C)[13C]2=[13CH][13C](Br)=[13C](O)[13C](Br)=[13CH]2 |
| Nombre IUPAC | 2,6-dibromo-4-[2-(3,5-dibromo-4-hidroxi(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trien-1-il)propan-2-il](1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trien-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 555.78 |
| Mostrar más |