Learn More
Tetrabromo (R) fluoresceína, pura, Fisher Chemical
Código de producto. 11463733 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 GR
50 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11463733 50 g 50 GR
10724581 10 g 10 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11463733 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/0470/47
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 17372-87-1
Fórmula molecular C20H12Br4Na2O8
Peso molecular (g/mol) 745.904
Número MDL 5040
Clave InChI MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo eosin yellowish, eosine, bromo acid, eosine yellowish, eosine g, bromoeosine, c.i. acid red 87, sodium eosine, sodium eosinate, eosine salt free
PubChem CID 91886399
Nombre IUPAC Disodio;2-(2,4,5,7-tetrabromo-3-óxido-6-oxoxantén-9-il)benzoato;trihidrato
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Especificaciones
Punto de fusión 300°C
Color Marrón-Rojo
pH 7 to 10
Envase Tarro de cristal
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 691.85g/mol
Forma física Sólido en polvo