Learn More
Tetrabromo-p-benzoquinona, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10737913 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10737913 5 g Glass bottle 5 g
10076322 1 g Frasco de vidrio 1 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10737913 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 386190050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 488-48-2
Fórmula molecular C6Br4O2
Peso molecular (g/mol) 423.68
Número MDL MFCD00013785
Clave InChI LWHDQPLUIFIFFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromanil, tetrabromo-1,4-benzoquinone, bromanyl, p-bromanil, tetrabromoquinone, tetrabromo-p-benzoquinone, p-bromoanil, tetrabromo-p-quinone, tetrabromobenzoquinone, p-quinone, tetrabromo
PubChem CID 68101
SMILES BrC1=C(Br)C(=O)C(Br)=C(Br)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabromo-p-benzoquinone
Punto de fusión 290°C to 297°C
Color Yellow
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Glass bottle
Fórmula lineal C6Br4(=O)2
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC tetrabromocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.68
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Crystalline Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrabromo-p-benzoquinone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.