Learn More
Tetrabencilpentaeritritol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrabenzylpentaerythritol |
| CAS | 433686-87-4 |
| Fórmula molecular | C26H30O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2,2,2-Tris(benzyloxymethyl)ethanol, 3-Benzyloxy-2,2-bis[(benzyloxy)methyl]propan-1-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H30O4/c27-19-26(20-28-16-23-10-4-1-5-11-23,21-29-17-24-12-6-2-7-13-24)22-30-18-25-14-8-3-9-15-25/h1-15,27H,16-22H2 |
| SMILES | OCC(COCc1ccccc1)(COCc2ccccc2)COCc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 3-fenilmetoxi-2,2-bis(fenilmetoximetil)propan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 406.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 406.2144 |