Learn More
Tetrabencilamino-tetrametilciclones, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrabenzylamino-tetramethyl Cyclen |
| CAS | 174603-11-3 |
| Fórmula molecular | C40H52N4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | [2S-(2R*,5R*,8R*,11R*)]-2,5,8,11-Tetramethyl-1,4,7,10-tetrakis(phenylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C40H52N4/c1-33-25-42(30-38-19-11-6-12-20-38)35(3)27-44(32-40-23-15-8-16-24-40)36(4)28-43(31-39-21-13-7-14-22-39)34(2)26-41(33)29-37-17-9-5-10-18-37/h5-24,33-36H,25-32H2,1-4H3/t33-,34-,35-,36-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1CN(Cc2ccccc2)[C@@H](C)CN(Cc3ccccc3)[C@@H](C)CN(Cc4ccccc4)[C@@H](C)CN1Cc5ccccc5 |
| Nombre IUPAC | (2S,5S,8S,11S)-1,4,7,10-tetrabencil-2,5,8,11-tetrametil-1,4,7,10-tetrazaciclododecano |
| Peso molecular (g/mol) | 588.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 588.4192 |