Learn More
Tetrabencilamino-tetrametilciclones, TRC
Código de producto. 30452712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30452712 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30452712 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT75505525MG
Este artículo no se puede devolver. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Tetrabenzylamino-tetramethyl Cyclen
CAS 174603-11-3
Fórmula molecular C40H52N4
Cantidad 25 mg
Sinónimo [2S-(2R*,5R*,8R*,11R*)]-2,5,8,11-Tetramethyl-1,4,7,10-tetrakis(phenylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
Fórmula InChI InChI=1S/C40H52N4/c1-33-25-42(30-38-19-11-6-12-20-38)35(3)27-44(32-40-23-15-8-16-24-40)36(4)28-43(31-39-21-13-7-14-22-39)34(2)26-41(33)29-37-17-9-5-10-18-37/h5-24,33-36H,25-32H2,1-4H3/t33-,34-,35-,36-/m0/s1
SMILES C[C@H]1CN(Cc2ccccc2)[C@@H](C)CN(Cc3ccccc3)[C@@H](C)CN(Cc4ccccc4)[C@@H](C)CN1Cc5ccccc5
Nombre IUPAC (2S,5S,8S,11S)-1,4,7,10-tetrabencil-2,5,8,11-tetrametil-1,4,7,10-tetrazaciclododecano
Peso molecular (g/mol) 588.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 588.4192
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.