Learn More
Voglibosa tetrabencilo, TRC
Código de producto. 17999064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17999064 1 g 1 g
17959434 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17999064 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2892151G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115250-39-0
Fórmula molecular C38 H45 N O7
Peso molecular (g/mol) 627.77
Sinónimo TBV;TETRABENZYL-VOGLIBOSE;Tetrabenzyl-voglibose(TBV);Voglibose TBV, 3,4-Dideoxy-4-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]amino]-2-C-[(phenylmethoxy)methyl]-1,5,6-tris-O-(phenylmethyl)-D-epi-inositol
Nombre IUPAC 2-[[(1S,2S,3R,4S,5S)-2,3,4-tribenziloxi-5-(benziloximetil)-5-hidroxi-ciclohexil]amino]propano-1,3-diol
SMILES OCC(CO)N[C@H]1C[C@](O)(COCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H](OCc4ccccc4)[C@H]1OCc5ccccc5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabenzyl Voglibose
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C38H45NO7/c40-22-33(23-41)39-34-21-38(42,28-43-24-29-13-5-1-6-14-29)37(46-27-32-19-11-4-12-20-32)36(45-26-31-17-9-3-10-18-31)35(34)44-25-30-15-7-2-8-16-30/h1-20,33-37,39-42H,21-28H2/t34-,35-,36+,37-,38-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 627.3196