Learn More
Pirofosfato de tetrabencilo, TRC
Código de producto. 30428677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30428677 2.5 g 2.50 g
30412593 1 g -
30424115 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428677 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2894502.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 990-91-0
Fórmula molecular C28 H28 O7 P2
Peso molecular (g/mol) 538.47
Sinónimo Diphosphoric Acid P,P,P',P'-Tetrakis(phenylmethyl) Ester, Benzyl Pyrophosphate, Tetrabenzyl Diphosphate
Nombre IUPAC fosfasto de bis(fenilmetoxi)fosforilo de dibencilo
SMILES O=P(OCc1ccccc1)(OCc2ccccc2)OP(=O)(OCc3ccccc3)OCc4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabenzyl Pyrophosphate
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C28H28O7P2/c29-36(31-21-25-13-5-1-6-14-25,32-22-26-15-7-2-8-16-26)35-37(30,33-23-27-17-9-3-10-18-27)34-24-28-19-11-4-12-20-28/h1-20H,21-24H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 538.131