Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrabenazina |
| CAS | 58-46-8 |
| Cantidad | 250 mg |
| Punto de fusión | De 124 °C a 130 °C |
| Condiciones de envío | No hay requisitos especiales |
| Línea de productos | Ciencias de la vida |
| Fórmula molecular | C19 H27 N O3 |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Color | De blanco a amarillo claro a beige |
| Pureza | ≥97,5% |