Learn More
Tetrabenazine Racemate, MedChemExpress
Código de producto. 16498376
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498376 100 mg 100 miligramos
16478538 10 mg 10 miligramos
16454407 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16498376 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0590A
MedChemExpress Tetrabenazine Racemate (Ro 1-9569 Racemate) is a selective and reversible inhibitor of vesicular monoamine transporter-2 (VMAT-2).
Tetrabenazine Racemate (Ro 1-9569 Racemate) is a selective and reversible inhibitor of vesicular monoamine transporter-2 (VMAT-2).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabenazine Racemate
CAS 718635-93-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H27NO3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Ro 1-9569 Racemate
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (157.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(CC(C)C)CN2CCC3=CC(OC)=C(OC)C=C3C2C1
Peso molecular (g/mol) 317.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.42
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation