Learn More
Tetrabenazine, MedChemExpress
Descripción
Tetrabenazine (Ro 1-9569) is a reversible inhibitor of the vesicular monoamine transporter VMAT2 with the Kd value of 1.34 nM. Tetrabenazine can be used for research on diseases related to hyperactive movement disorders such as Huntington's disease.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrabenazine |
| CAS | 58-46-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H27NO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Ro 1-9569 |
| Información de solubilidad | DMSO : 33.33 mg/mL (105.00 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) |
| SMILES | O=C1[C@@H](CC(C)C)CN2CCC3=CC(OC)=C(OC)C=C3[C@]2([H])C1.[relative stereochemistry] |
| Peso molecular (g/mol) | 317.42 |
| Mostrar más |