Learn More
(+)-Tetrabenazine, MedChemExpress
Código de producto. 16488538
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488538 10 mg 10 miligramos
16464407 50 mg 50 miligramos
16431018 5 mg 5 miligramos
16408386 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16488538 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0590B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MedChemExpress (+)-Tetrabenazine ((+)-TBZ; (3R,11bR)-TBZ; (3R,11bR)-Tetrabenazine) is a reversible inhibitor of vesicular monoamine transporter 2 (VMAT-2), inhibits transport by VMAT2 with 10-fold greater potency than transport by VMAT1.
(+)-Tetrabenazine ((+)-TBZ
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Tetrabenazine
CAS 1026016-83-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H27NO3
Cantidad 10 mg
Sinónimo (+)-TBZ (3R,11bR)-TBZ (3R,11bR)-Tetrabenazine
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (52.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(OC)C=C(CCN(C[C@H]2CC(C)C)[C@]3([H])CC2=O)C3=C1
Peso molecular (g/mol) 317.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.42
Porcentaje de pureza 95.64%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death