Learn More
Tetrabenazina-d6, TRC
Código de producto. 30421998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30421998 1 mg -
30409757 2.5 mg 2.50 miligramo
30419812 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30421998 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2840021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1392826-25-3
Fórmula molecular C19H21D6NO3
Peso molecular (g/mol) 323.46
Sinónimo (3R,11bR)-rel-1,3,4,6,7,11b-Hexahydro-9,10-dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-2H-benzo[a]quinolizin-2-one-d6, cis-2-Oxo-3-(isobutyl)-9,10-dimethoxy-1,2,3,4,6,7-hexahydro -11bH-benzo[a]quinolizine-d6, (+/-)-Tetrabenazine-d6, NSC 169886-d6, NSC 172187-d6, Ro 1-9569-d6, Rubigen-d6
SMILES O=C1C(CC(C)C)CN2CCC3=CC(OC([2H])([2H])[2H])=C(OC([2H])([2H])[2H])C=C3C2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabenazine-d6
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H27NO3/c1-12(2)7-14-11-20-6-5-13-8-18(22-3)19(23-4)9-15(13)16(20)10-17(14)21/h8-9,12,14,16H,5-7,10-11H2,1-4H3/t14-,16-/m1/s1/i3D3,4D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.2368