Learn More
Tetrabenazine-d6, MedChemExpress
Código de producto. 16498538
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16498538 10 mg 10 miligramos
16482239 1 mg 1 miligramo
16441018 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16498538 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0590S
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Tetrabenazine D6 is the deuterium labeled Tetrabenazine, which is a VMAT-inhibitor used for treatment of hyperkinetic movement disorder.
Tetrabenazine D6 is the deuterium labeled Tetrabenazine, which is a VMAT-inhibitor used for treatment of hyperkinetic movement disorder.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabenazine-d6
CAS 1392826-25-3
Notas de grado de pureza Research
Forma física Sólido
Fórmula molecular C19H21D6NO3
Color Off-White
Sinónimo Ro 1-9569-d6
SMILES O=C1[C@H](CC(C)C)CN2CCC3=CC(OC([2H])([2H])[2H])=C(OC([2H])([2H])[2H])C=C3[C@@]2([H])C1
Industry Type Neuroscience-Neuromodulation
Peso molecular (g/mol) 323.46
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.46
Porcentaje de pureza 98.3%