Learn More
Nitrato de Tetraaminoplatino(II), Premion™, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11314938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11314938 0.25 g 0.25 g
11304938 1 g 1 g
11394928 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11314938 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043897.01
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 20634-12-2 | H12N6O6Pt | 387.22 g/mol
Tetraammineplatinum(II) nitrate is widely utilized as a precursor to bimetallic Pt/Zn catalysts for the selective hydrogenation of crotonaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20634-12-2
Fórmula molecular H12N6O6Pt
Peso molecular (g/mol) 387.22
Número MDL MFCD00011624
Clave InChI RBAKORNXYLGSJB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetraammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum dinitrate, tetrammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum ii nitrate 1g, tetraammineplatinum ii nitrate, premion, platinum 2+ tetraamine dinitrate, tetraammineplatinum ii nitrate solution, pt w/w cont. pt
PubChem CID 146543
SMILES N.N.N.N.[Pt++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraammineplatinum(II) nitrate
Punto de fusión 262°C (decomposition)
Color Blanco a amarillo
Forma física Crystals
Cantidad 0.25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (metals basis)
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC azano;platino(2+);dinitrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.21