Learn More
Solución de hidróxido de tetraammineplatino(II), porc. de 8 a 11 % p/p (porc. cont.), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
25 g
11336169 1 Ea. 25 g
1 options
Código de producto. 11336169 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042918.ND
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 38201-97-7 | H{1}{4}N{4}O{2}Pt
La solución de hidróxido de tetraammineplatino(II) actúa como precursora de un catalizador de platino. Actúa como catalizador de metales nobles, que es principalmente útil para aplicaciones de catalizador homogéneas. Se utiliza como catalizador en la hidrogenación, carbonilación, hidroformilación, las reacciones de catálisis quiral y los colorantes de rutenio. Además, se utiliza para reacciones de acoplamiento C-X como reacciones de Heck, Suzuki y Stille.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 38201-97-7
Forma física Líquido
Cantidad 1 Ea.
Fórmula molecular H{1}{4}N{4}O{2}Pt