Learn More
Solución de hidróxido de tetraammineplatino(II), porc. de 8 a 11 % p/p (porc. cont.), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11346169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11346169 1 g 1 g
11326169 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11346169 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042918.NH
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 38201-97-7 | H14N4O2Pt | 297.22 g/mol
La solución de hidróxido de tetraammineplatino(II) actúa como precursora de un catalizador de platino. Actúa como catalizador de metales nobles, que es principalmente útil para aplicaciones de catalizador homogéneas. Se utiliza como catalizador en la hidrogenación, carbonilación, hidroformilación, las reacciones de catálisis quiral y los colorantes de rutenio. Además, se utiliza para reacciones de acoplamiento C-X como reacciones de Heck, Suzuki y Stille.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38201-97-7
Fórmula molecular H14N4O2Pt
Peso molecular (g/mol) 297.22
Número MDL MFCD00050044
Clave InChI VSKCDODNDPOZKS-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC platinum(2+) tetraamine dihydroxide
SMILES N.N.N.N.[OH-].[OH-].[Pt++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraammineplatinum (II) hydroxide solution
Color Incolora
Olor Odorless
Fórmula lineal (NH3)4Pt(OH)2
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.23
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt del 8 al 11 % p/p (cont. Pt)
Forma física Líquido