Learn More
Hidrato de hidróxido de tetraamminplatino(II), 58 % mínimo de Pt, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15457175
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15457175 5 g 5 g
15447175 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15457175 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 046319.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 312695-70-8 | H14N4O2Pt | 297.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 312695-70-8
Fórmula molecular H14N4O2Pt
Peso molecular (g/mol) 297.22
Número MDL MFCD00151253
Clave InChI VSKCDODNDPOZKS-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC platinum(2+) tetraamine dihydroxide
SMILES N.N.N.N.[OH-].[OH-].[Pt++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraammineplatinum (II) hydroxide hydrate
Color Blanco
Fórmula lineal (NH3)4Pt(OH)2·xH2O
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.23 (Anhydrous)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) PT 58 % min
Forma física Polvo