Learn More
Solución de fosfato de hidrógeno de tetramminplatino(II), 2 % p/p de Pt (cont. Pt), Thermo Scientific™
Código de producto. 11470660
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470660 1 g 1 g
11460660 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11470660 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044047.NH
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127733-98-6
Fórmula molecular H13N4O4PPt
Peso molecular (g/mol) 359.19
Número MDL MFCD03788258
Clave InChI LSDWMQXWIQMHNQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo azane;hydrogen phosphate;platinum 2+, platinum 2+ tetraamine hydrogen phosphate, platinum 2+ hydrogen phosphate-ammonia 1/1/4, platinum 2+ ion tetraamine hydrogen phosphate
Nombre IUPAC platinum(2+) tetraamine hydrogen phosphate
SMILES N.N.N.N.[Pt++].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraammineplatinum (II) hydrogen phosphate solution
Color Incolora
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Fully miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.18 (Anhydrous)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 2% w/w (cont. Pt)
Forma física Líquido