Learn More
Carbonato de hidrógeno de Tetraamminopaladio(II), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15472137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15472137 5 g 5 g
15462137 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15472137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045082.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 134620-00-1 | C2H14N4O6Pd | 296.576 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134620-00-1
Fórmula molecular C2H14N4O6Pd
Peso molecular (g/mol) 296.576
Número MDL MFCD09953449
Clave InChI QYYPTZGPXKUKRM-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo palladium 2+ , tetraammine-, sp-4-1-, carbonate 1:2, azane; hydrogen carbonate; palladium 2+, tetraamminepalladium ii hydrogencarbonate, ammonia; hydrogen carbonate; palladium 2+, palladium 2+ tetraamine dibicarbonate, tetraammine palladium ii hydrogen carbonate, palladium 2+ ion tetraamine dibicarbonate
PubChem CID 153931
Nombre IUPAC azano; carbonato de hidrógeno; paladio(2+)
SMILES C(=O)(O)[O-].C(=O)(O)[O-].N.N.N.N.[Pd+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraamminepalladium (II) hydrogen carbonate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 2.04 g/mL
Fórmula lineal [Pd(NH3)4](HCO3)2
Cantidad 5 g
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.58
Forma física cristalino/a/s