Learn More
Cloruro de Tetraamminopaladio(II) monohidrato, 99,9 % (base metálica), 39 % mínimo de Pd, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11341668
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Unit Size:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11341668 10 g 10 g
11331668 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11341668 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 011036.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 13933-31-8 | Cl2H14N4OPd | 263.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13933-31-8
Fórmula molecular Cl2H14N4OPd
Peso molecular (g/mol) 263.46
Número MDL MFCD00151033
Clave InChI WVCXSPJPERKPJS-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC palladium(2+) tetraamine hydrate dichloride
SMILES N.N.N.N.O.[Cl-].[Cl-].[Pd++]
Specifications
Nombre del producto químico o material Tetraamminepalladium(II) chloride monohydrate
Punto de fusión 120°C (decomposition)
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.91 g/mL
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 10 g
Número UN UN3077
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.45 (245.43 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 39 % mín.
Forma física cristalino/a/s