Learn More
Cloruro de Tetraamminopaladio(II) monohidrato, 99,9 % (base metálica), 39 % mínimo de Pd, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11331668 2 g 2 g
11341668 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11331668 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011036.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13933-31-8 | Cl2H14N4OPd | 263.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13933-31-8
Fórmula molecular Cl2H14N4OPd
Peso molecular (g/mol) 263.46
Número MDL MFCD00151033
Clave InChI WVCXSPJPERKPJS-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC palladium(2+) tetraamine hydrate dichloride
SMILES N.N.N.N.O.[Cl-].[Cl-].[Pd++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraamminepalladium(II) chloride monohydrate
Punto de fusión 120°C (decomposition)
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.91 g/mL
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 2 g
Número UN UN3077
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.45 (245.43 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 39 % mín.
Forma física cristalino/a/s
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetraamminepalladium(II) chloride monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetraamminepalladium(II) chloride monohydrate