Learn More
Bromuro de tetraaminopaladio(II), Premion™, 99,95 % (base metálica), Pd 31,3 % mín., Thermo Scientific™
Código de producto. 11349427
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11349427 5 g 5 g
11339427 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11349427
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041021.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 44463-62-9
Fórmula molecular Br2H12N4Pd
Peso molecular (g/mol) 334.352
Número MDL MFCD00797352
Clave InChI BLPSMPASLSGGOC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo tetraamminepalladium ii bromide, dibromopalladium tetraamine, dibromopalladium-ammonia 1/4, tetraamminepalladium ii bromide, premion, tetraamminepalladium ii bromide trace metals basis
PubChem CID 16213236
Nombre IUPAC azano;dibromopaladio
SMILES N.N.N.N.Br[Pd]Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraamminepalladium(II) bromide
Punto de fusión >150°C (dec.)
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.34
Porcentaje de pureza 99.95%
Grado Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 31.3% min.