Learn More
Tetraallyltin, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10611515 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g; Glass bottle
Código de producto.
10611515 1g; Glass bottle
1 options
Código de producto. 10611515 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 382490010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraallyltin
CAS 7393-43-3
Densidad 1.1790g/mL
Punto de ebullición 69.0°C to 70.0°C (1.5mmHg)
Temperatura de inflamación 75°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass Bottle
Fórmula molecular C12H20Sn
Fórmula lineal (CH2=CHCH2)4Sn
Índice de refracción 1.5400 to 1.5420 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00008637
Cantidad 1g
Gravedad específica 1.179
Sinónimo tetraallyltin, tetraallylstannane, tetrallylstannane, stannane, tetra-2-propenyl, stannane, tetraallyl, acmc-209osy, tetrakis prop-2-enyl stannane, stannane,tetra-2-propen-1-yl, tetrakis prop-2-en-1-yl stannane
Clave InChI XJPKDRJZNZMJQM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC[Sn](CC=C)(CC=C)CC=C
Nombre IUPAC tetrakis(prop-2-en-1-yl)stannane
Peso molecular (g/mol) 283.00
PubChem CID 81878
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.98
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetraallyltin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.