Learn More
Tetraalliltina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11374849 2 g 2 g
11384849 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11374849 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 071158.04
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 7393-43-3 | C12H20Sn | 283.00 g/mol
Applied as allyl transfer reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7393-43-3
Fórmula molecular C12H20Sn
Peso molecular (g/mol) 283.00
Número MDL MFCD00008637
Clave InChI XJPKDRJZNZMJQM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetraallyltin, tetraallylstannane, tetrallylstannane, stannane, tetra-2-propenyl, stannane, tetraallyl, acmc-209osy, tetrakis prop-2-enyl stannane, stannane,tetra-2-propen-1-yl, tetrakis prop-2-en-1-yl stannane
PubChem CID 81878
Nombre IUPAC tetrakis(prop-2-enil)estanano
SMILES C=CC[Sn](CC=C)(CC=C)CC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraallyltin
Densidad 1.179 g/mL
Punto de ebullición 69°C to 70°C (1.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 75°C (167°F)
Índice de refracción 1.5385
Cantidad 2 g
Número UN UN2788
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Not miscible in water or difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.98
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido