Learn More
Tetraalilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11324878 1 g 1 g
11334878 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11324878 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043183.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Síntesis de dendrímeros
It is used in synthesis of dendrimers and as an intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1112-66-9
Fórmula molecular C12H20Si
Peso molecular (g/mol) 192.377
Número MDL MFCD00048161
Clave InChI AKRQMTFHUVDMIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetraallylsilane, silane, tetra-2-propenyl, tetrakis prop-2-en-1-yl silane, tetrakis prop-2-enyl silane, silane, tetraallyl, tetraallyl silane, zlchem 610, acmc-20ajk5, tetra 2-propenyl silane, silane,tetra-2-propen-1-yl
PubChem CID 565641
Nombre IUPAC tetrakis(prop-2-enil)silano
SMILES C=CC[Si](CC=C)(CC=C)CC=C
Especificaciones
Punto de ebullición 91°C (10mmHg)
Nombre del producto químico o material Tetraallylsilane
Forma física Líquido
Cantidad 1 g
Temperatura de inflamación 77°C (171°F)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.38
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.485
Densidad 0.8314 g/mL