Learn More
Tetraacetoximetil bis(2-aminoetil) éter N,N,N', N'-ácido tetraacético, TRC
Código de producto. 30412979
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30412979 50 mg
30411730 10 mg
30409572 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30412979 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT20000050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 887407-56-9
Fórmula molecular C24H36N2O17
Peso molecular (g/mol) 624.55
Nombre IUPAC 2-[carboximetil-[1,4-diacetiloxi-3-[1,4-diacetiloxi-3-[bis(carboximetil)amino]butan-2-il]oxibutan-2-il]amino]ácido acético
SMILES CC(=O)OCC(OC(COC(=O)C)C(COC(=O)C)N(CC(=O)O)CC(=O)O)C(COC(=O)C)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraacetoxymethyl Bis(2-aminoethyl) Ether N,N,N',N'-Tetraacetic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H36N2O17/c1-13(27)39-9-17(25(5-21(31)32)6-22(33)34)19(11-41-15(3)29)43-20(12-42-16(4)30)18(10-40-14(2)28)26(7-23(35)36)8-24(37)38/h17-20H,5-12H2,1-4H3,(H,31,32)(H,33,34)(H,35,36)(H,37,38)
Formula Weight (peso de la fórmula) 624.2014