Learn More
Tetra-Sodium Pyrophosphate Decahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Código de producto. 10685882 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Plastic powder jar
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10685882 500 g Plastic powder jar 500 GR
1 options
Código de producto. 10685882 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/6140/53
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
500g, tarro para polvos de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 93.8°C
Punto de fusión 80°C
CAS 13472-36-1
Color Blanco
pH 10
Forma física Solid
Cantidad 500 g
Fórmula molecular H20Na4O17P2
Número MDL 149200
Sinónimo sodium pyrophosphate decahydrate, unii-iy3dkb96qw, tetrasodium pyrophosphate decahydrate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, decahydrate, iy3dkb96qw, pyrophosphate sodium salt decahydrate, pyrophosphate inorganic, colostrum, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate
Clave InChI VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC tetrasodio; fosfato de fosfonato; decahidrato
Peso molecular (g/mol) 446.05
PubChem CID 3084150
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.05g/mol
Envase Plastic powder jar
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • tetra-Sodium pyrophosphate decahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium pyrophosphatedecahydrate, Sodiumpyrophosphate