Learn More
Ácido tetrasalicílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Salicylsalicylsalicylsalicylic Acid |
| CAS | 85531-18-6 |
| Fórmula molecular | C28 H18 O9 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Tetra-salicyclic Acid, Benzoic acid','2-[(2-hydroxybenzoyl)oxy]-','2-[(2-carboxyphenoxy)carbonyl]phenyl ester, Tetrasalicylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H18O9/c29-21-13-5-1-9-17(21)26(32)36-23-15-7-3-11-19(23)28(34)37-24-16-8-4-12-20(24)27(33)35-22-14-6-2-10-18(22)25(30)31/h1-16,29H,(H,30,31) |
| SMILES | O=C(O)C=1C=CC=CC1OC(=O)C=2C=CC=CC2OC(=O)C=3C=CC=CC3OC(=O)C=4C=CC=CC4O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[2-[2-(2-hidroxibenzoil)oxibenzoil]oxibenzoil]oxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 498.437 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 498.095 |