Learn More
Ácido tetrasalicílico, TRC
Código de producto. 30450284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30450284 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30450284 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT306445100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Salicylsalicylsalicylsalicylic Acid
CAS 85531-18-6
Fórmula molecular C28 H18 O9
Cantidad 100 mg
Sinónimo Tetra-salicyclic Acid, Benzoic acid','2-[(2-hydroxybenzoyl)oxy]-','2-[(2-carboxyphenoxy)carbonyl]phenyl ester, Tetrasalicylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C28H18O9/c29-21-13-5-1-9-17(21)26(32)36-23-15-7-3-11-19(23)28(34)37-24-16-8-4-12-20(24)27(33)35-22-14-6-2-10-18(22)25(30)31/h1-16,29H,(H,30,31)
SMILES O=C(O)C=1C=CC=CC1OC(=O)C=2C=CC=CC2OC(=O)C=3C=CC=CC3OC(=O)C=4C=CC=CC4O
Nombre IUPAC Ácido 2-[2-[2-(2-hidroxibenzoil)oxibenzoil]oxibenzoil]oxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 498.437
Formula Weight (peso de la fórmula) 498.095
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.