Learn More
Bromuro de tetra-O-pivaloil-alfa-D-glucopiranosilo, TRC
Código de producto. 30452548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30452548 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30452548 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3063601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-O-pivaloyl-alpha-D-glucopyranosyl Bromide
CAS 81058-27-7
Fórmula molecular C26H43BrO9
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,3,4,6-Tetrakis(2,2-dimethylpropanoate) alpha-D-Glucopyranosyl Bromide, 2,3,4,6-Tetra-O-pivaloyl-alpha-D-glucopyranosyl bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C26H43BrO9/c1-23(2,3)19(28)32-13-14-15(34-20(29)24(4,5)6)16(35-21(30)25(7,8)9)17(18(27)33-14)36-22(31)26(10,11)12/h14-18H,13H2,1-12H3/t14-,15-,16+,17-,18+/m1/s1
SMILES CC(C)(C)C(=O)OC[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(=O)C(C)(C)C)[C@@H](OC(=O)C(C)(C)C)[C@@H]1OC(=O)C(C)(C)C
Nombre IUPAC 2,2-dimetilpropanoato de [(2R,3R,4S,5R,6R)-6-bromo-3,4,5-tris(2,2-dimetilpropanoiloxi)oxan-2-il]metilo
Peso molecular (g/mol) 579.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 578.209