Learn More
Bromuro de tetra-O-pivaloil-alfa-D-glucopiranosilo, TRC
Código de producto. 30450318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30450318 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30450318 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT30636010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-O-pivaloyl-alpha-D-glucopyranosyl Bromide
CAS 81058-27-7
Fórmula molecular C26H43BrO9
Cantidad 10 g
Sinónimo 2,3,4,6-Tetrakis(2,2-dimethylpropanoate) alpha-D-Glucopyranosyl Bromide, 2,3,4,6-Tetra-O-pivaloyl-alpha-D-glucopyranosyl bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C26H43BrO9/c1-23(2,3)19(28)32-13-14-15(34-20(29)24(4,5)6)16(35-21(30)25(7,8)9)17(18(27)33-14)36-22(31)26(10,11)12/h14-18H,13H2,1-12H3/t14-,15-,16+,17-,18+/m1/s1
SMILES CC(C)(C)C(=O)OC[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(=O)C(C)(C)C)[C@@H](OC(=O)C(C)(C)C)[C@@H]1OC(=O)C(C)(C)C
Nombre IUPAC 2,2-dimetilpropanoato de [(2R,3R,4S,5R,6R)-6-bromo-3,4,5-tris(2,2-dimetilpropanoiloxi)oxan-2-il]metilo
Peso molecular (g/mol) 579.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 578.209
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.