Learn More
Tetra-O-acetil yopromida-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetra-O-acetyl Iopromide-d3 |
| CAS | 1246818-05-2 |
| Fórmula molecular | C26H29D3I3N3O12 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N1,N3-Bis[2,3-bis(acetyloxy)propyl]-2,4,6-triiodo-5-[(2-methoxyacetyl)amino]-N1-methyl-1,3-benzenedicarboxamide-d3, N,N'-Bis(2,3-Dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-5-[(methoxyacetyl)amino]-N-methyl-1,3-benzenedicarboxamide-d3 Tetraacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H32I3N3O12/c1-12(33)41-9-16(43-14(3)35)7-30-25(38)19-21(27)20(23(29)24(22(19)28)31-18(37)11-40-6)26(39)32(5)8-17(44-15(4)36)10-42-13(2)34/h16-17H,7-11H2,1-6H3,(H,30,38)(H,31,37)/i6D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])OCC(=O)Nc1c(I)c(C(=O)NCC(COC(=O)C)OC(=O)C)c(I)c(C(=O)N(C)CC(COC(=O)C)OC(=O)C)c1I |
| Nombre IUPAC | acetato de [2-acetiloxi-3-[[3-[2,3-diacetiloxipropil(metil)carbamoil]-2,4,6-triyodo-5-[[2-(trideuteriometoxi)acetil]amino]benzoil]amino]propil] |
| Peso molecular (g/mol) | 962.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 961.9308 |