Learn More
Perrutenato(VII) de tetra-n-propilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Tetra-n-propylammonium perruthenate a catalytic oxidant used in conjunction with N-methylmorpholine N-oxide for oxidation of primary & secondary alcohols to aldehydes and ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tetra-n-propylammonium perruthenate a catalytic oxidant used in conjunction with N-methylmorpholine N-oxide for oxidation of primary & secondary alcohols to aldehydes and ketones.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Hygroscopic. Store under inert gas. Store away from oxidizing agents, reducing agents, heat, organic materials, metal powders, heat.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetra-n-propylammonium perruthenate(VII) |
| Punto de fusión | 160°C (decomposition) |
| CAS | 114615-82-6 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Fórmula molecular | C12H36NO4Ru |
| Fórmula lineal | (CH3(CH2)2)4NRuO4 |
| Número MDL | MFCD00074914 |
| Número UN | UN1479 |
| Sinónimo | 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, t-4-tetraoxoruthenate 1- |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Tetra-n-propylammonium perruthenate (VII)
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido comburente Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetrapropylammoniumperruthenate