Learn More
Perrutenato(VII) de tetra-n-propilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
0.5 g
Tamaño de la unidad:
0.10 g
0.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430328 0.1 g 0.10 g
11440328 0.5 g 0.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430328 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24511.77
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 114615-82-6 | C12H35NO4Ru | 358.485 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El perrutenato de tetra-n-propilamonio es un oxidante catalítico que se utiliza junto con la N-metilmorfolina N-óxido para la oxidación de alcoholes primarios y secundarios a aldehídos y cetonas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar en gas inerte. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agentes reductores, calor, materiales orgánicos, polvos metálicos, calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114615-82-6
Fórmula molecular C12H35NO4Ru
Peso molecular (g/mol) 358.485
Número MDL MFCD00074914
Clave InChI HUCLFLGLPCVDMZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, t-4-tetraoxoruthenate 1-
PubChem CID 127020979
Nombre IUPAC rutenio;tetrapropilamonio;hidróxido;trihidrato
SMILES CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.O.O.O.[OH-].[Ru]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-propylammonium perruthenate(VII)
Punto de fusión 160°C (decomposition)
Cantidad 0.1 g
Fórmula lineal (CH3(CH2)2)4NRuO4
Número UN UN1479
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.43
Porcentaje de pureza 98%