Learn More
Hidróxido de tetra-n-propilamonio, 1 M de solución acuosa, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
11303476 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11303476 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14328.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-propylammonium hydroxide
CAS 4499-86-9
Densidad 1
Fórmula molecular C12H29NO
Número MDL MFCD00009360
Cantidad 500 g
Número UN UN3267
Beilstein 4207983
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo tetrapropylammonium hydroxide, tetra-n-propylammonium hydroxide, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, hydroxide, tpaoh, tetrapropylammonium oxide
Clave InChI LPSKDVINWQNWFE-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
Nombre IUPAC hidróxido de tetrapropilazanio
Peso molecular (g/mol) 203.37
PubChem CID 20586
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.37
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. ac. 1 M