Learn More
Hidróxido de tetra-n-propilamonio, 1 M de solución acuosa, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11383466 25 g 25 g
11393466 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11383466 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14328.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4499-86-9 | C12H29NO | 203.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4499-86-9
Fórmula molecular C12H29NO
Peso molecular (g/mol) 203.37
Número MDL MFCD00009360
Clave InChI LPSKDVINWQNWFE-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrapropylammonium hydroxide, tetra-n-propylammonium hydroxide, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, hydroxide, tpaoh, tetrapropylammonium oxide, unii-t686luy7nk, tetrapropylazanium hydroxide, t686luy7nk, ammonium, tetrapropyl-, hydroxide, n,n,n-tripropyl-1-propanaminium hydroxide
PubChem CID 20586
Nombre IUPAC tetrapropilazanio; hidróxido
SMILES [OH-].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-propylammonium hydroxide
Densidad 1
Cantidad 25 g
Número UN UN3267
Beilstein 4207983
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.37
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Solución acuosa de 1 M