Learn More
Sulfato de hidrógeno tetra-n-propilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11434054
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11434054 25 g 25 g
11414054 1 g 1 g
11424054 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11434054 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12002.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 56211-70-2 | C12H29NO4S | 283.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 56211-70-2
Fórmula molecular C12H29NO4S
Peso molecular (g/mol) 283.43
Número MDL MFCD00038764
Clave InChI MOXJKKOSZCHGEU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrapropylammonium bisulfate, tetra-n-propylammonium hydrogen sulfate, tetrapropylammonium hydrogen sulfate, hydrogen sulfate; tetrapropylammonium, tetrapropyl ammonium hydrogen sulphate, acmc-1avly, hydrogen sulfate; tetrapropylazanium, n,n,n-tripropylpropan-1-aminium hydrogen sulfate, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, sulfate
PubChem CID 16218669
Nombre IUPAC sulfato de hidrógeno; tetrapropilazanio
SMILES OS([O-])(=O)=O.CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
Specifications
Nombre del producto químico o material Tetra-n-propylammonium hydrogen sulfate
Punto de fusión 158°C to 160°C
Fórmula lineal (CH3CH2CH2)4NHSO4
Cantidad 25 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.43
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • Tetra-n-propylammonium hydrogen sulfate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetra-n-propylammonium hydrogen sulfate