Learn More
Sulfato de hidrógeno tetra-n-propilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424054
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424054 5 g 5 g
11414054 1 g 1 g
11434054 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424054 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12002.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56211-70-2 | C12H29NO4S | 283.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56211-70-2
Fórmula molecular C12H29NO4S
Peso molecular (g/mol) 283.43
Número MDL MFCD00038764
Clave InChI MOXJKKOSZCHGEU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrapropylammonium bisulfate, tetra-n-propylammonium hydrogen sulfate, tetrapropylammonium hydrogen sulfate, hydrogen sulfate; tetrapropylammonium, tetrapropyl ammonium hydrogen sulphate, acmc-1avly, hydrogen sulfate; tetrapropylazanium, n,n,n-tripropylpropan-1-aminium hydrogen sulfate, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, sulfate
PubChem CID 16218669
Nombre IUPAC sulfato de hidrógeno; tetrapropilazanio
SMILES OS([O-])(=O)=O.CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-propylammonium hydrogen sulfate
Punto de fusión 158°C to 160°C
Fórmula lineal (CH3CH2CH2)4NHSO4
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.43
Porcentaje de pureza 98%