Learn More
Cloruro de tetra-n-propilamonio, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11343547 25 g 25 g
11333547 1 g 1 g
11323547 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11343547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 019379.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5810-42-4 | C12H28ClN | 221.813 g/mol
Tetra-n-propylammonium chloride is used as phase-transfer type applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5810-42-4
Fórmula molecular C12H28ClN
Peso molecular (g/mol) 221.813
Número MDL MFCD00038729
Clave InChI FBEVECUEMUUFKM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrapropylammonium chloride, tetrapropyl ammonium chloride, tetra-n-propylammonium chloride, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, chloride, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, chloride 1:1, n,n,n-tripropylpropan-1-aminium chloride, tetrapropylazanium chloride, acmc-209m2k, ksc491c1h, tetra-n-propylammonium chloride 1g
PubChem CID 79880
Nombre IUPAC tetrapropilazanio; cloruro
SMILES CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-propylammonium chloride
Punto de fusión 240°C to 242°C
Color Blanco
Olor Odorless
Fórmula lineal (CH3CH2CH2)4NCl
Cantidad 25 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water, acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.87
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Blanco cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetra-n-propylammonium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetra-n-propylammonium chloride