Learn More
Bromuro de tetra-n-propilamonio, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454523
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11454523 2500 g 2500 g
11434523 100 g 100 g
11444523 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454523 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11522.0E
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1941-30-6 | C12H28BrN | 266.267 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El bromuro de tetra-n-propilamonio se utiliza como agente con actividad de superficie; disolvente; intermedio; ingrediente activo para los acondicionadores; agente antiestático; desinfectante con detergente; suavizante para productos téxtiles y de papel; catalizador de transferencia de fase; agente antimicrobiano; agente desinfectante; eslimicida; agente emulsionante y dispersante de pigmentos.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Estable en condiciones normales (higroscópico)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1941-30-6
Fórmula molecular C12H28BrN
Peso molecular (g/mol) 266.267
Número MDL MFCD00011840
Clave InChI BGQMOFGZRJUORO-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrapropylammonium bromide, tetra-n-propylammonium bromide, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, bromide, tetrapropylazanium bromide, tpabr, n,n,n-tripropyl-1-propanaminium bromide, n,n,n-tripropylpropan-1-aminium bromide, tetrapropylammonium bromide tpabr, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, bromide 1:1, tetra propyl ammonium bromide
PubChem CID 74745
ChEBI CHEBI:55318
Nombre IUPAC tetrapropilazanio; bromuro
SMILES CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-propylammonium bromide
Punto de fusión ∼270°C (decomposition)
Cantidad 2500 g
Beilstein 3567846
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad It is soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.27
Porcentaje de pureza ≥98%