Learn More
Bromuro de tetra-n-propilamonio-15N, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrapropylammonium-15 N Bromide |
| CAS | 287476-16-8 |
| Fórmula molecular | C12 H28 15 N . Br |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Propanaminium-15 N, N,N,N-tripropyl-, bromide (9 CI), N,N,N-Tripropyl-1-propanaminium-15 N bromide, Tetrapropylammonium-15 N bromide, Tetra-n-propylammonium-15 N bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C12H28N.BrH/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1 H/q+1;/p-1/i13+1; |
| SMILES | [Br-].CCC[15 N+](CCC)(CCC)CCC |
| Nombre IUPAC | tetrapropylazanium;bromide |
| Peso molecular (g/mol) | 267.255 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.138 g/mol |
| Mostrar más |