Learn More
Bromuro de tetra-n-propil-d28-amonio, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrapropylammonium-D28 Bromide |
| CAS | 284474-84-6 |
| Fórmula molecular | C12 D27 H N . Br |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | 1-Propan-1,1,2,2,3,3,3-d7-aminium, N,N,N-tri(propyl-d7)-, bromide (9 CI), Tetrapropylammonium-D28 bromide, N,N,N-Tri(propyl-d7)-1-propan-1,1,2,2,3,3,3-d7-aminium bromide, Tetrapropylammonium-d28 bromide, Tetra-n-propylammonium-d28 bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C12H28N.BrH/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1 H/q+1;/p-1/i1D2,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2; |
| SMILES | [Br-].[2 H]C([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[N+](C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | tris(1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropil)-(1,1,2,2,3,3-hexadeuteriopropil)azanio;bromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 293.428 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.31 g/mol |
| Mostrar más |