Learn More
Tetra-n-propoxisilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11399295 100 g 100 g
11389295 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11399295 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16644.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 682-01-9 | C12H28O4Si | 264.437 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 682-01-9
Fórmula molecular C12H28O4Si
Peso molecular (g/mol) 264.437
Número MDL MFCD00009364
Clave InChI ZQZCOBSUOFHDEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrapropoxysilane, tetrapropyl orthosilicate, tetra-n-propoxysilane, propyl orthosilicate, silicic acid h4sio4 , tetrapropyl ester, unii-4pe821g3gh, tetra-n-propyl orthosilicate, propyl silicate, dynasil p, tetrapropoxy silane
PubChem CID 69627
Nombre IUPAC silicato de tetrapropilo
SMILES CCCO[Si](OCCC)(OCCC)OCCC
Especificaciones
Punto de ebullición 224°C to 225°C (94°C (5mmHg))
Nombre del producto químico o material Tetra-n-propoxysilane
Cantidad 100 g
Fórmula lineal (CH3CH2CH2O)4Si
Beilstein 1706115
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.44
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.401
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.916