Learn More
Yoduro de tetra-n-pentilamonio, 98%
Código de producto. 11398955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398955 25 g 25 g
11388955 5 g 5 g
11308965 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11398955 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14088.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2498-20-6 | C20H44IN | 425,483 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2498-20-6
Fórmula molecular C20H44IN
Peso molecular (g/mol) 425.483
Número MDL MFCD00041980
Clave InChI FBLZDUAOBOMSNZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrapentylammonium iodide, tetraamylammonium iodide, tetra-n-pentylammonium iodide, 1-pentanaminium, n,n,n-tripentyl-, iodide 1:1, tetrapentylazanium iodide, tetra-n-amylammonium iodide, tetraamylammoniumjodid, tetraamylammoniumiodide, acmc-209ggb, 1-pentanaminium, n,n,n-tripentyl-, iodide
PubChem CID 17248
Nombre IUPAC tetrapentilazanio; yoduro
SMILES CCCCC[N+](CCCCC)(CCCCC)CCCCC.[I-]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Tetra-n-pentylammonium iodide
Punto de fusión 135°C to 139°C
Fórmula lineal [CH3(CH2)4]4NI
Cantidad 25 g
Beilstein 3917412
Sensibilidad Light Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.49
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación