Learn More
Yoduro de tetra-N-octilamonio, TRC
Código de producto. 30009976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009976 100 mg 100 miligramos
30009557 500 mg 500 miligramos
30008487 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009976 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT305888100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16829-91-7
Fórmula molecular C32 H68 N . I
Peso molecular (g/mol) 593.793
Sinónimo N,N,N-trioctyl-1-Octanaminium iodide (1:1), N,N,N-trioctyl-1-Octanaminium iodide (9CI), tetraoctyl-Ammonium iodide (8CI), Tetraoctylammonium iodide (6CI)
Nombre IUPAC tetraoctilaziano; Yoduro
SMILES [I-].CCCCCCCC[N+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-N-octylammonium Iodide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H68N.HI/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-32H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 593.44