Learn More
Bromuro de tetra-n-octilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10627963 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10627963 100 g Frasco de vidrio 100 g
10480812 5 g Frasco de vidrio 5 g
10113201 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10627963 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 352101000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14866-33-2 | C32H68BrN | 546.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14866-33-2
Fórmula molecular C32H68BrN
Peso molecular (g/mol) 546.81
Número MDL MFCD00011863
Clave InChI QBVXKDJEZKEASM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetraoctylammonium bromide, tetra-n-octylammonium bromide, tetraoctylazanium bromide, tetraoctyl ammonium bromide, 1-octanaminium, n,n,n-trioctyl-, bromide, unii-52qw29owoc, 52qw29owoc, tetra n-octyl ammonium bromide, acmc-1bvth, tetra-octylammonium bromide
PubChem CID 2734117
Nombre IUPAC tetraoctilazanio;bromuro
SMILES CCCCCCCC[N+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-octylammonium bromide
Punto de fusión 95°C to 99°C
Color Crema blanquecina a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone,dichloromethane and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 546.81
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o escamas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetra-n-octylammonium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.