Learn More
Bromuro de tetra-n-octilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11402757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11402757 10 g 10 g
11412757 50 g 50 g
11422757 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11402757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14929.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14866-33-2 | C32H68BrN | 546.807 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El bromuro de tetra-n-octilamonio se asocia con el cloruro de bencetonio y se utiliza como desinfectante en el tratamiento de superficies y conservante en hospitales e industrias. Se utiliza como surfactante implicado en la síntesis de nanopartículas de silicio azul-luminiscente para obtener un tamaño de partículas uniforme. Se utiliza como aditivo catiónico en la preparación de membranas utilizando el derivado de ciclam 1,4,8,11-tetra(n-octil)-1,4,8,11-tetraazaciclotetradecano como ionforo y ftalato de dibutilo como plastificadores.
Solubilidad
Soluble en agua, diclorometano, cloroformo, acetona y metanol.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14866-33-2
Fórmula molecular C32H68BrN
Peso molecular (g/mol) 546.807
Número MDL MFCD00011863
Clave InChI QBVXKDJEZKEASM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetraoctylammonium bromide, tetra-n-octylammonium bromide, tetraoctylazanium bromide, tetraoctyl ammonium bromide, 1-octanaminium, n,n,n-trioctyl-, bromide, unii-52qw29owoc, 52qw29owoc, tetra n-octyl ammonium bromide, acmc-1bvth, tetra-octylammonium bromide
PubChem CID 2734117
Nombre IUPAC tetraoctilazanio;bromuro
SMILES CCCCCCCC[N+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-octylammonium Bromide
Punto de fusión 94°C to 99°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 10 g
Beilstein 4169176
Información de solubilidad Soluble in water,dichloromethane,chloroform,acetone and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 546.81
Porcentaje de pureza ≥98%