Learn More
Perclorato de tetra-n-hexilamonio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397358 100 g 100 g
11307368 5 g 5 g
11317368 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11397358 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 030830.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4656-81-9 | C24H52ClNO4 | 454.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4656-81-9
Fórmula molecular C24H52ClNO4
Peso molecular (g/mol) 454.13
Número MDL MFCD00043185
Clave InChI RLCKPGXHGKSGOS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetra-n-hexylammonium perchlorate, tetrahexylammonium perchlorate, tetrahexylazanium perchlorate, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, perchlorate, n,n,n-trihexylhexan-1-aminiumperchlorate, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, perchlorate 1:1, tetra-n-hexyl ammonium perchlorate
PubChem CID 78388
SMILES [O-][Cl](=O)(=O)=O.CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-hexylammonium perchlorate
Cantidad 100 g
Número UN UN1479
Nombre IUPAC tetrahexilazanio; perclorato
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.13
Forma física cristalino/a/s